1-Naphthylacetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR932811-25G OR932811-100G
APOSOR932811-25GEA 0 SEK
APOSOR932811-25G APOSOR932811-100G
1-Naphthylacetonitrile 95%
1-Naphthylacetonitrile
Formel: C₁₂H₉N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004041
CAS nummer: 132-75-2