2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Cyano-4,5-dimethoxyaniline
OR9328-5G OR9328-1G
APOSOR9328-5GEA 895 SEK
APOSOR9328-5G APOSOR9328-1G
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,19 g/mol
Smältpunkt: 97…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00058682
CAS nummer: 26961-27-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III