3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR932249-100G
OR932249-25G
APOSOR932249-100GEA
1825
SEK
APOSOR932249-100G
APOSOR932249-25G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formel:
C₇H₁₀O Kokpunkt: 197 °C Densitet: 0,97 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001581 CAS nummer: 1193-18-6 |