(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR932105-1G OR932105-250MG
APOSOR932105-1GEA 2950 SEK
APOSOR932105-1G APOSOR932105-250MG
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02261769
CAS nummer: 5703-26-4