4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR931925-1G OR931925-5G
APOSOR931925-1GEA 1200 SEK
APOSOR931925-1G APOSOR931925-5G
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine 98%
4,6-Dichloro-2-cyclopropylpyrimidine
Formel: C₇H₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11046809
CAS nummer: 7043-09-6