1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR931667-1G OR931667-5G
APOSOR931667-1GEA 345 SEK
APOSOR931667-1G APOSOR931667-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
Smältpunkt: 120…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07778996
CAS nummer: 19752-57-9