2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR931145-1G
OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA
9500
SEK
APOSOR931145-1G
APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD10697062 CAS nummer: 148406-13-7 |