2,3-Dichloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR931103-10G OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-10GEA 8725 SEK
APOSOR931103-10G APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichloroquinoline 98%
2,3-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 613-18-3