H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR930842-1G
OR930842-25G
OR930842-5G
APOSOR930842-1GEA
1375
SEK
APOSOR930842-1G
APOSOR930842-25G
APOSOR930842-5G
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
H-DL-Phe(3-Cl)-OH
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
1956-15-6 |