4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9302-5G OR9302-25G
APOSOR9302-5GEA 1550 SEK
APOSOR9302-5G APOSOR9302-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,21 g/mol
Smältpunkt: 237…242 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02258874
CAS nummer: 103204-69-9