1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
OR930083-1G OR930083-25G OR930083-5G
APOSOR930083-1GEA 1050 SEK
APOSOR930083-1G APOSOR930083-25G APOSOR930083-5G
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 95%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Formel: C₆H₁₂O₄
MW: 148,17 g/mol
Densitet: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134161
CAS nummer: 60134-26-1