3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromo-3-methyl-2-nitrobenzene
OR930058-25G OR930058-5G
APOSOR930058-25GEA 1300 SEK
APOSOR930058-25G APOSOR930058-5G
3-Bromo-2-nitrotoluene 97+%
3-Bromo-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Kokpunkt: 237
Smältpunkt: 25…29 °C
Densitet: 1.612 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02673631
CAS nummer: 52414-97-8