Methyl-2-hydroxyisobutyrate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-Hydroxyisobutyrate, 2-Hydroxyisobutyric Acid Methyl Ester
OR929842-100G
OR929842-25G
APOSOR929842-100GEA
2250
SEK
APOSOR929842-100G
APOSOR929842-25G
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 95%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Formel:
C₅H₁₀O₃ MW: 118,13 g/mol Kokpunkt: 137 °C Flampunkt: 41 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004457 CAS nummer: 2110-78-3 UN: 3272 ADR: 3,III |