2-Nitrocyclohexanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929759-1G OR929759-250MG
APOSOR929759-1GEA 4275 SEK
APOSOR929759-1G APOSOR929759-250MG
2-Nitrocyclohexanone 95%
2-Nitrocyclohexanone
Formel: C₆H₉NO₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 4883-67-4