7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929592-1G OR929592-250MG
APOSOR929592-1GEA 5325 SEK
APOSOR929592-1G APOSOR929592-250MG
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄N₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11110439
CAS nummer: 272-68-4