5-Azidopentan-1-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929551-1G OR929551-250MG
APOSOR929551-1GEA 9500 SEK
APOSOR929551-1G APOSOR929551-250MG
5-Azidopentan-1-amine 95%
5-Azidopentan-1-amine
Formel: C₅H₁₂N₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20275207
CAS nummer: 148759-41-5