(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929547-1G OR929547-250MG
APOSOR929547-1GEA 6150 SEK
APOSOR929547-1G APOSOR929547-250MG
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol
Formel: C₄H₃Cl₂NOS
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 170232-69-6