3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929320-1G OR929320-5G
APOSOR929320-1GEA 975 SEK
APOSOR929320-1G APOSOR929320-5G
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06246171
CAS nummer: 99585-10-1