2-sec-Butylaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 4375 SEK
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sec-Butylaniline 98%
2-sec-Butylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 55751-54-7