3-Chloro-4-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR929226-1G
OR929226-5G
APOSOR929226-1GEA
290
SEK
APOSOR929226-1G
APOSOR929226-5G
3-Chloro-4-nitrophenol 98%
3-Chloro-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00466090 CAS nummer: 491-11-2 |