2-Ethynylthiophene 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 650 SEK
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
MW: 108,1610 g/mol
Kokpunkt: 78…80 °C/88mmHg
Densitet: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03425129
CAS nummer: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III