2-Methylbenzofuran 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR928246-1G OR928246-250MG
APOSOR928246-1GEA 3875 SEK
APOSOR928246-1G APOSOR928246-250MG
2-Methylbenzofuran 95%
2-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005850
CAS nummer: 4265-25-2