2,7-Dimethylquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR928151-1G OR928151-5G
APOSOR928151-1GEA 1325 SEK
APOSOR928151-1G APOSOR928151-5G
2,7-Dimethylquinoline 95%
2,7-Dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁N
Smältpunkt: 58…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006763
CAS nummer: 93-37-8