1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR928039-1G OR928039-250MG
APOSOR928039-1GEA 1400 SEK
APOSOR928039-1G APOSOR928039-250MG
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine 95%
1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-amine
Formel: C₉H₁₁N₃
MW: 161,2 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20705804
CAS nummer: 5757-85-7