3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR927084-1G OR927084-250MG
APOSOR927084-1GEA 5750 SEK
APOSOR927084-1G APOSOR927084-250MG
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline 95%
3-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)aniline
Formel: C₈H₈N₄
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 626248-56-4