Methyl-5-chloro-2-methylnicotinate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926987-1G
OR926987-250MG
APOSOR926987-1GEA
0
SEK
APOSOR926987-1G
APOSOR926987-250MG
Methyl-5-chloro-2-methylnicotinate 98%
Methyl-5-chloro-2-methylnicotinate
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09908061 CAS nummer: 350597-49-8 |