2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9268-1G
OR9268-5G
APOSOR9268-1GEA
2925
SEK
APOSOR9268-1G
APOSOR9268-5G
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-ylmethyl)benzylamine
Formel:
C₁₃H₂₁N₃ Storage Temperature: Omgivande |
CAS nummer:
879896-50-1 |