4-Chlorophenyl phenyl ether
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 1300 SEK
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Formel: C₁₂H₉ClO
MW: 204,66 g/mol
Kokpunkt: 161…162 °C
Densitet: 1,193 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055431
CAS nummer: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III