4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9265-100G OR9265-25G OR9265-5G
APOSOR9265-100GEA 2850 SEK
APOSOR9265-100G APOSOR9265-25G APOSOR9265-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₄
Smältpunkt: 140…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007117
CAS nummer: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6