2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926495-100G
OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA
650
SEK
APOSOR926495-100G
APOSOR926495-500G
2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Formel:
C₇H₆ClNO₂ MW: 171.58 g/mol Kokpunkt: 260 Smältpunkt: 68 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007210 CAS nummer: 121-86-8 |