3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 260 SEK
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
3-(Methylthio)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₂S
Smältpunkt: 126…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156993
CAS nummer: 825-99-0