O-4-Chlorobenzoylhydroxylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926311-1G OR926311-5G
APOSOR926311-1GEA 2250 SEK
APOSOR926311-1G APOSOR926311-5G
O-4-Chlorobenzoylhydroxylamine 95%
O-4-Chlorobenzoylhydroxylamine
Formel: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22370138
CAS nummer: 872851-33-7