2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926270-1G OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA 2900 SEK
APOSOR926270-1G APOSOR926270-5G
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051049
CAS nummer: 1123-96-2