2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926134-1G OR926134-250MG OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 3175 SEK
APOSOR926134-1G APOSOR926134-250MG APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,0300 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09910263
CAS nummer: 1780-32-1