3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926083-10G OR926083-1G OR926083-5G
APOSOR926083-10GEA 5950 SEK
APOSOR926083-10G APOSOR926083-1G APOSOR926083-5G
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol
Formel: C6H8N2O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 60187-00-0