3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR925581-1G OR925581-250MG
APOSOR925581-1GEA 855 SEK
APOSOR925581-1G APOSOR925581-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅IN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699183
CAS nummer: 956003-24-0