2-Methoxynaphthalene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR925439-100G
OR925439-500G
APOSOR925439-100GEA
290
SEK
APOSOR925439-100G
APOSOR925439-500G
2-Methoxynaphthalene 95%
2-Methoxynaphthalene
Formel:
C₁₁H₁₀O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004061 CAS nummer: 93-04-9 |