4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9253-1G OR9253-5G
APOSOR9253-1GEA 1450 SEK
APOSOR9253-1G APOSOR9253-5G
4-Phenoxybenzyl alcohol 97%
4-Phenoxybenzyl alcohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Smältpunkt: 55…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01463970
CAS nummer: 2215-78-3