Metoximetylbutanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
OR925046-100G OR925046-500G
APOSOR925046-100GEA 635 SEK
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
Metoximetylbutanol 95%
Metoximetylbutanol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 173…175 °C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00044771
CAS nummer: 56539-66-3