Metoximetylbutanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR925046-100G OR925046-500G
APOSOR925046-100GEA 275 SEK
APOSOR925046-100G APOSOR925046-500G
Metoximetylbutanol 95%
Formel: C₆H₁₄O₂
Kokpunkt: 173…175 °C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 71 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00044771
CAS nummer: 56539-66-3