2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR924511-25G OR924511-5G
APOSOR924511-25GEA 5825 SEK
APOSOR924511-25G APOSOR924511-5G
2,2'-Bis(2-oxazoline) 95%
2,2'-Bis(2-oxazoline)
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Smältpunkt: 213 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00059930
CAS nummer: 36697-72-0