5-Bromo-1H-indazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9243-1G OR9243-25G OR9243-5G
APOSOR9243-1GEA 175 SEK
APOSOR9243-1G APOSOR9243-25G APOSOR9243-5G
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Smältpunkt: 123…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00839493
CAS nummer: 53857-57-1