4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923916-1G
OR923916-5G
APOSOR923916-1GEA
1875
SEK
APOSOR923916-1G
APOSOR923916-5G
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD04973979 CAS nummer: 10553-11-4 |