4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923882-1G OR923882-5G
APOSOR923882-1GEA 2250 SEK
APOSOR923882-1G APOSOR923882-5G
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol 96%
4,5,6,7-Tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00462221
CAS nummer: 402602-24-8