2-(Methylthio)thiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923771-100G OR923771-25G OR923771-5G
APOSOR923771-100GEA 1175 SEK
APOSOR923771-100G APOSOR923771-25G APOSOR923771-5G
2-(Methylthio)thiazole 98%
2-(Methylthio)thiazole
Formel: C₄H₅NS₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00858981
CAS nummer: 5053-24-7