2,3-Dicyanopyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923278-25G
OR923278-5G
APOSOR923278-25GEA
1400
SEK
APOSOR923278-25G
APOSOR923278-5G
2,3-Dicyanopyrazine 95%
2,3-Dicyanopyrazine
Formel:
C₆H₂N₄ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00059771 CAS nummer: 13481-25-9 |