2,3-butandiol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923268-100G
OR923268-25G
OR923268-500G
APOSOR923268-100GEA
755
SEK
APOSOR923268-100G
APOSOR923268-25G
APOSOR923268-500G
2,3-butandiol 98%
2,3-butandiol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Kokpunkt: 180…184 °C Smältpunkt: 19…25 °C Densitet: 1,002 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 85 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004523 CAS nummer: 513-85-9 |