Metyl-4-hydroxibensoat 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR922886-100G
OR922886-1KG
OR922886-500G
APOSOR922886-100GEA
260
SEK
APOSOR922886-100G
APOSOR922886-1KG
APOSOR922886-500G
Metyl-4-hydroxibensoat 98%
Metyl-4-hydroxibensoat
Formel:
HOC₆H₄CO₂CH₃ Smältpunkt: 125…128 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002352 CAS nummer: 99-76-3 |