4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR922883-25G OR922883-5G
APOSOR922883-25GEA 1750 SEK
APOSOR922883-25G APOSOR922883-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Smältpunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191450
CAS nummer: 22042-73-5