Diklorättiksyra 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: DCA
OR922813-100G OR922813-1KG OR922813-500G
APOSOR922813-100GEA 1475 SEK
APOSOR922813-100G APOSOR922813-1KG APOSOR922813-500G
Diklorättiksyra 95%
Diklorättiksyra
Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004223
CAS nummer: 79-43-6